Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Resistin / ADSF / RETN Protein
Recombinant Protein
112.00€ - 7420.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001180303.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 56729 |
Nombre | Resistin / ADSF / RETN Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15945759
|
enQuireBio™
QP5236-5UG |
5 μg |
112.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15925759
|
enQuireBio™
QP5236-25UG |
25 μg |
263.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15905759
|
enQuireBio™
QP5236-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15935759
|
enQuireBio™
QP5236-500UG |
500 μg |
4515.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15915759
|
enQuireBio™
QP5236-1MG |
1 mg |
7420.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
NP_001180303.1 | |
Resistin / ADSF / RETN Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Human Resistin / ADSF / RETN induces ERK phosphorylation and activity (pERK) in SH-SY5Y cells via western blot (significanty different from control at Human Resistin / ADSF / RETN concentrations greater than 100 ng/ml). Activity was further confirmed by measuring IL-8 production in human PBMCs (typical ED50 is less than 500 ng/ml). | |
Human | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
56729 | |
Research Use Only | |
RETN | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSSKTLCSME EAINERIQEV AGSLIFRAIS SIGLECQSVT SRGDLATCPR GFAVTGCTCG SACGSWDVRA ETTCHCQCAG MDWTGARCCR VQP | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |