Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Replication protein A 32 kDa subunit Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Replication protein A 32 kDa subunit, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8374-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16054281
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001273005.1
Replication protein A 32 kDa subunit Protein
Research Use Only
RPA2
Recombinant Protein
E. coli
MWNSGFESYG SSSYGGAGGY TQSPGGFGSP APSQAEKKSR ARAQHIVPCT ISQLLSATLV DEVFRIGNVE ISQVTIVGII RHAEKAPTNI VYKIDDMTAA PMDVRQWVDT DDTSSENTVV PPETYVKVAG HLRSFQNKKS LVAFKIMPLE DMNEFTTHIL EVINAHMVLS KANSQPSAGR APISNPGMSE AGNFGGNSFM PANGLTVAQN QVLNLIKACP RPEGLNFQDL KNQLKHMSVS SIKQAVDFLS NEGHIYSTVD DDHFKST
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6118
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol