Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human REN Protein
A cDNA sequence encoding the REN was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
Nombre | REN Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15913129
|
enQuireBio™
QP13298-1UG |
1 μg |
137.00€
1 microgramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15933129
|
enQuireBio™
QP13298-5UG |
5 μg |
212.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15923129
|
enQuireBio™
QP13298-50UG |
50 μg |
1815.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
REN Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
REN protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
LPTDTTTFKR IFLKRMPSIR ESLKERGVDM ARLGPEWSQP MKRLTLGNTT SSVILTNYMD TQYYGEIGIG TPPQTFKVVF DTGSSNVWVP SSKCSRLYTA CVYHKLFDAS DSSSYKHNGT ELTLRYSTGT VSGFLSQDII TVGGITVTQM FGEVTEMPAL PFMLAEFDGV VGMGFIEQAI GRVTPIFDNI ISQGVLKEDV FSFYYNRDSE NSQSLGGQIV LGGSDPQHYE GNFHYINLIK TGVWQIQMKG VSVGSSTLLC EDGCLALVDT GASYISGSTS SIEKLMEALG AKKRLFDYVV KCNEGPTLPD ISFHLGGKEY TLTSADYVFQ ESYSSKKLCT LAIHAMDIPP PTGPTWALGA TFIRKFYTEF DRRNNRIGFA LARLEHHHHH H | |
Greater than 90.0% as determined by analysis by SDS-PAGE. |