Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RELM-beta Protein
Recombinant Protein
Marca:  enQuireBio™ QP5281-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15935839
  • 3300.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío
19-12-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
RELM-beta Protein
1 mg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MQCSLDSVMD KKIKDVLNSL EYSPSPISKK LSCASVKSQG RPSSCPAGMA VTGCACGYGC GSWDVQLETT CHCQCSVVDW TTARCCHLT
Greater than 90 as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
RELM-beta
Human
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA