Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RELM-beta Protein
Recombinant Protein
112.00€ - 4240.00€
Especificaciones
Nombre | RELM-beta Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Símbolo de gen | RELM-beta |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15965839
|
enQuireBio™
QP5281-5UG |
5 μg |
112.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15945839
|
enQuireBio™
QP5281-25UG |
25 μg |
263.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15925839
|
enQuireBio™
QP5281-100UG |
100 μg |
655.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15955839
|
enQuireBio™
QP5281-500UG |
500 μg |
2600.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15935839
|
enQuireBio™
QP5281-1MG |
1 mg |
4240.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
RELM-beta Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MQCSLDSVMD KKIKDVLNSL EYSPSPISKK LSCASVKSQG RPSSCPAGMA VTGCACGYGC GSWDVQLETT CHCQCSVVDW TTARCCHLT | |
Greater than 90 as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
RELM-beta | |
Human | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |