Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Regulatory protein E2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Regulatory protein E2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Nombre | Regulatory protein E2 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | E2 |
Longitud de la proteína | Full Length |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16048490
|
enQuireBio™
QP7368-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16068490
|
enQuireBio™
QP7368-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16058490
|
enQuireBio™
QP7368-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16078490
|
enQuireBio™
QP7368-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16088490
|
enQuireBio™
QP7368-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16098490
|
enQuireBio™
QP7368-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
Regulatory protein E2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
E2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MQTPKETLSE RLSCVQDKII DHYENDSKDI DSQIQYWQLI RWENAIFFAA REHGIQTLNH QVVPAYNISK SKAHKAIELQ MALQGLAQSA YKTEDWTLQD TCEELWNTEP THCFKKGGQT VQVYFDGNKD NCMTYVAWDS VYYMTDAGTW DKTATCVSHR GLYYVKEGYN TFYIEFKSEC EKYGNTGTWE VHFGNNVIDC NDSMCSTSDD TVSATQLVKQ LQHTPSPYSS TVSVGTAKTY GQTSAATRPG HCGLAEKQHC GPVNPLLGAA TPTGNNKRRK LCSGNTTPII HLKGDRNSLK CLRYRLRKHS DHYRDISSTW HWTGAGNEKT GILTVTYHSE TQRTKFLNTV AIPDSVQILV GYMTM | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |