Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Regulator of G-protein signaling 20 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Regulator of G-protein signaling 20, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 1855.00€
Especificaciones
Nombre Regulator of G-protein signaling 20 Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag GST
Especie del huésped E. coli
reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16014490 Ver documentos enQuireBio™
QP6604-EC-10UG
10 μg 160.00€
10 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
02-07-2020
Añadir a la cesta
16054490 Ver documentos enQuireBio™
QP6604-EC-50UG
50 μg 234.00€
50 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
02-07-2020
Añadir a la cesta
16004490 Ver documentos enQuireBio™
QP6604-EC-100UG
100 μg 406.00€
100 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
02-07-2020
Añadir a la cesta
16034490 Ver documentos enQuireBio™
QP6604-EC-200UG
200 μg 675.00€
200 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
02-07-2020
Añadir a la cesta
16044490 Ver documentos enQuireBio™
QP6604-EC-500UG
500 μg 1180.00€
500 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
02-07-2020
Añadir a la cesta
16024490 Ver documentos enQuireBio™
QP6604-EC-1MG
1 mg 1855.00€
1 miligramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
02-07-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Regulator of G-protein signaling 20 Protein
GST
Human
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
NP_001273602.1
Recombinant Protein
E. coli
EPAGASSPAG RVDGGLQMGS ERMEMRKRQM PAAQDTPGAA PGQPGAGSRG SNACCFCWCC CCSCSCLTVR NQEDQRPTIA SHELRADLPT WEESPAPTLE EVNAWAQSFD KLMVTPAGRN AFREFLRTEF SEENMLFWMA CEELKKEANK NIIEEKARII YEDYISILSP KEVSLDSRVR EVINRNMVEP SQHIFDDAQL QIYTLMHRDS YPRFMNSAVY KDLLQSLSEK SIEA
8601
RGS20