Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Regulator of G-protein signaling 20 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Regulator of G-protein signaling 20, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6604-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16044490
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001273602.1
Regulator of G-protein signaling 20 Protein
Research Use Only
RGS20
Recombinant Protein
E. coli
EPAGASSPAG RVDGGLQMGS ERMEMRKRQM PAAQDTPGAA PGQPGAGSRG SNACCFCWCC CCSCSCLTVR NQEDQRPTIA SHELRADLPT WEESPAPTLE EVNAWAQSFD KLMVTPAGRN AFREFLRTEF SEENMLFWMA CEELKKEANK NIIEEKARII YEDYISILSP KEVSLDSRVR EVINRNMVEP SQHIFDDAQL QIYTLMHRDS YPRFMNSAVY KDLLQSLSEK SIEA
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
8601
500 μg
Not determined.
Full Length of BC015614
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol