Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Regulator of G-protein signaling 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Regulator of G-protein signaling 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6603-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16074480
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_002914.1
Regulator of G-protein signaling 2 Protein
Research Use Only
RGS2
Recombinant Protein
E. coli
MQSAMFLAVQ HDCRPMDKSA GSGHKSEEKR EKMKRTLLKD WKTRLSYFLQ NSSTPGKPKT GKKSKQQAFI KPSPEEAQLW SEAFDELLAS KYGLAAFRAF LKSEFCEENI EFWLACEDFK KTKSPQKLSS KARKIYTDFI EKEAPKEINI DFQTKTLIAQ NIQEATSGCF TTAQKRVYSL MENNSYPRFL ESEFYQDLCK KPQITTEPHA T
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5997
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol