missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human RCN2 Protein

A cDNA sequence encoding the RCN2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP13289-10ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15913099

  • 212.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

RCN2 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MEELHYPLGE RRSDYDREAL LGVQEDVDEY VKLGHEEQQK RLQAIIKKID LDSDGFLTES ELSSWIQMSF KHYAMQEAKQ QFVEYDKNSD DTVTWDEYNI QMYDRVIDFD ENTALDDAEE ESFRKLHLKD KKRFEKANQD SGPGLSLEEF IAFEHPEEVDYMTEFVIQEA LEEHDKNGDG FVSLEEFLGD YRWDPTANED PEWILVEKDR FVNDYDKDND GRLDPQELLP WVVPNNQGIA QEEALHLIDE MDLNGDKKLS EEEILENPDL FLTSEATDYG RQLHDDYFYH DEL
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The RCN2 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 1mM DTT.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales