Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RCN2 Protein
A cDNA sequence encoding the RCN2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | RCN2 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15933099
|
enQuireBio™
QP13289-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15913099
|
enQuireBio™
QP13289-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15923099
|
enQuireBio™
QP13289-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
RCN2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The RCN2 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MEELHYPLGE RRSDYDREAL LGVQEDVDEY VKLGHEEQQK RLQAIIKKID LDSDGFLTES ELSSWIQMSF KHYAMQEAKQ QFVEYDKNSD DTVTWDEYNI QMYDRVIDFD ENTALDDAEE ESFRKLHLKD KKRFEKANQD SGPGLSLEEF IAFEHPEEVDYMTEFVIQEA LEEHDKNGDG FVSLEEFLGD YRWDPTANED PEWILVEKDR FVNDYDKDND GRLDPQELLP WVVPNNQGIA QEEALHLIDE MDLNGDKKLS EEEILENPDL FLTSEATDYG RQLHDDYFYH DEL | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |