missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RBP1 Protein
A cDNA sequence encoding the RBP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | RBP1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15903079
|
enQuireBio™
QP13282-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15983069
|
enQuireBio™
QP13282-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15993069
|
enQuireBio™
QP13282-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Specifications
RBP1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
RBP1 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 200mM NaCl, 2mM DTT and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMDPPAGF VRAGNPAVAA PQSPLSPEGA HFRAAHHPRS TGSRCPGSLQ PSRPLVANWL QSLPEMPVDF TGYWKMLVNE NFEEYLRALD VNVALRKIAN LLKPDKEIVQ DGDHMIIRTL STFRNYIMDF QVGKEFEEDL TGIDDRKCMT TVSWDGDKLQ CVQKGEKEGR GWTQWIEGDE LHLEMRVEGV VCKQVFKKVQ | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |