Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RBM11 Protein
A cDNA sequence encoding the RBM11 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre RBM11 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15983059
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13278-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15973059
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13278-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15963059
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13278-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
RBM11 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The RBM11 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMFPAQEE ADRTVFVGNL EARVREEILY ELFLQAGPLT KVTICKDREG KPKSFGFVCF KHPESVSYAI ALLNGIRLYG RPINVQYRFG SSRSSEPANQ SFESCVKINS HNYRNEEMLV GRSSFPMQYF PINNTSLPQE YFLFQKMQWH VYNPVLQLPY YEMTAPLPNS ASVSSSLNHV PDLEAGPSSY KWTHQQPSDS DLYQMTAPLP NSASVSSSLN HVPDLEAGPS SYKWTHQQPS DSDLYQMNKR KRQKQTSDSD SSTDNNRGNE CSQKFRKSKK KKRY
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.