Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RBKS / Ribokinase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) RBKS / Ribokinase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6585-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16054340
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001274509.1
RBKS / Ribokinase Protein
Research Use Only
RBKS
Recombinant Protein
E. coli
AASGEPQRQW QEEVAAVVVV GSCMTDLVSL TSRLPKTGET IHGHKFFIGF GGKGANQCVQ AARLGAMTSM VCKVGKDSFG NDYIENLKQN DISTEFTYQT KDAATGTASI IVNNEGQNII VIVAGANLLL NTEDLRAAAN VISRAKVMVC QLEITPATSL EALTMARRSG VKTLFNPAPA IADLDPQFYT LSDVFCCNES EAEILTGLTV GSAADAGEAA LVLLKRGCQV VIITLGAEGC VVLSQTEPEP KHIPTEKVKA VDTTGAGDSF VGALAFYLAY YPNLSLEDML NRSNFIAAVS VQAAGTQSSY PYKKDLPLTL F
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
64080
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol