Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RBKS / Ribokinase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) RBKS / Ribokinase, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001274509.1
ID de gen (Entrez) 64080
Nombre RBKS / Ribokinase Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16004340
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6585-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16024340
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6585-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16014340
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6585-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16034340
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6585-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16044340
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6585-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16054340
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6585-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001274509.1
RBKS / Ribokinase Protein
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
64080
Research Use Only
RBKS
Recombinant Protein
E. coli
AASGEPQRQW QEEVAAVVVV GSCMTDLVSL TSRLPKTGET IHGHKFFIGF GGKGANQCVQ AARLGAMTSM VCKVGKDSFG NDYIENLKQN DISTEFTYQT KDAATGTASI IVNNEGQNII VIVAGANLLL NTEDLRAAAN VISRAKVMVC QLEITPATSL EALTMARRSG VKTLFNPAPA IADLDPQFYT LSDVFCCNES EAEILTGLTV GSAADAGEAA LVLLKRGCQV VIITLGAEGC VVLSQTEPEP KHIPTEKVKA VDTTGAGDSF VGALAFYLAY YPNLSLEDML NRSNFIAAVS VQAAGTQSSY PYKKDLPLTL F
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.