Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ras-related protein Rab-5C Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ras-related protein Rab-5C, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001238968.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 5878 |
Nombre | Ras-related protein Rab-5C Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16024260
|
enQuireBio™
QP6573-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16044260
|
enQuireBio™
QP6573-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16034260
|
enQuireBio™
QP6573-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16054260
|
enQuireBio™
QP6573-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16064260
|
enQuireBio™
QP6573-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16074260
|
enQuireBio™
QP6573-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001238968.1 | |
Ras-related protein Rab-5C Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5878 | |
Research Use Only | |
RAB5C | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAGRGGAARP NGPAAGNKIC QFKLVLLGES AVGKSSLVLR FVKGQFHEYQ ESTIGAAFLT QTVCLDDTTV KFEIWDTAGQ ERYHSLAPMY YRGAQAAIVV YDITNTDTFA RAKNWVKELQ RQASPNIVIA LAGNKADLAS KRAVEFQEAQ AYADDNSLLF METSAKTAMN VNEIFMAIAK KLPKNEPQNA TGAPGRNRGV DLQENNPASR SQCCSN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |