Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ras-related protein Rab-4A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ras-related protein Rab-4A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6570-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16054240
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001258927.1
Ras-related protein Rab-4A Protein
Research Use Only
RAB4A
Recombinant Protein
E. coli
MSQTAMSETY DFLFKFLVIG NAGTGKSCLL HQFIEKKFKD DSNHTIGVEF GSKIINVGGK YVKLQIWDTA GQERFRSVTR SYYRGAAGAL LVYDITSRET YNALTNWLTD ARMLASQNIV IILCGNKKDL DADREVTFLE ASRFAQENEL MFLETSALTG ENVEEAFVQC ARKILNKIES GELDPERMGS GIQYGDAALR QLRSPRRAQA PNAQECGC
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
5867
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol