Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ras-related protein Rab-23 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ras-related protein Rab-23, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8247-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16033541
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001265595.1
Ras-related protein Rab-23 Protein
Research Use Only
RAB23
Recombinant Protein
E. coli
MLEEDMEVAI KMVVVGNGAV GKSSMIQRYC KGIFTKDYKK TIGVDFLERQ IQVNDEDVRL MLWDTAGQEE FDAITKAYYR GAQACVLVFS TTDRESFEAV SSWREKVVAE VGDIPTVLVQ NKIDLLDDSC IKNEEAEALA KRLKLRFYRT SVKEDLNVNE VFKYLAEKYL QKLKQQIAED PELTHSSSNK IGVFNTSGGS HSGQNSGTLN GGDVINLRPN KQRTKKNRNP FSSC
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
51715
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol