Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ras-related protein Rab-18 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ras-related protein Rab-18, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8149-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16062911
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001243339.1
Ras-related protein Rab-18 Protein
Research Use Only
RAB18
Recombinant Protein
E. coli
MDEDVLTTLK ILIIGESGVG KSSLLLRFTD DTFDPELAAT IGVDFKVKTI SVDGNKAKLA IWDTAGQERF RTLTPSYYRG AQGVILVYDV TRRDTFVKLD NWLNELETYC TRNDIVNMLV GNKIDKENRE VDRNEGLKFA RKHSMLFIEA SAKTCDGVQC AFEELVEKII QTPGLWESEN QNKGVKLSHR EEGQGGGACG GYC
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
22931
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol