Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ras-related protein Rab-17 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ras-related protein Rab-17, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_071894.1
ID de gen (Entrez) 64284
Nombre Ras-related protein Rab-17 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16022461
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8065-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16042461
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8065-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16032461
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8065-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16052461
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8065-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16062461
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8065-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16072461
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8065-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_071894.1
Ras-related protein Rab-17 Protein
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
64284
Research Use Only
RAB17
Recombinant Protein
E. coli
MAQAHRTPQP RAAPSQPRVF KLVLLGSGSV GKSSLALRYV KNDFKSILPT VGCAFFTKVV DVGATSLKLE IWDTAGQEKY HSVCHLYFRG ANAALLVYDI TRKDSFLKAQ QWLKDLEEEL HPGEVLVMLV GNKTDLSQER EVTFQEGKEF ADSQKLLFME TSAKLNHQVS EVFNTVAQEL LQRSDEEGQA LRGDAAVALN KGPARQAKCC AH
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.