Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ras-related protein Rab-17 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ras-related protein Rab-17, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8065-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16032461
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_071894.1
Ras-related protein Rab-17 Protein
Research Use Only
RAB17
Recombinant Protein
E. coli
MAQAHRTPQP RAAPSQPRVF KLVLLGSGSV GKSSLALRYV KNDFKSILPT VGCAFFTKVV DVGATSLKLE IWDTAGQEKY HSVCHLYFRG ANAALLVYDI TRKDSFLKAQ QWLKDLEEEL HPGEVLVMLV GNKTDLSQER EVTFQEGKEF ADSQKLLFME TSAKLNHQVS EVFNTVAQEL LQRSDEEGQA LRGDAAVALN KGPARQAKCC AH
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
64284
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol