Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RARRES2 / Chemerin Protein
Recombinant Protein
Marca:  enQuireBio™ QP5349-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15915949
  • 1972.00€ / 500 microgramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 04-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
Especificación
NP_002880.1
RARRES2 / Chemerin Protein
500 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MELTEAQRRG LQVALEEFHK HPPVQWAFQE TSVESAVDTP FPAGIFVRLE FKLQQTSCRK RDWKKPECKV RPNGRKRKCL ACIKLGSEDK VLGRLVHCPI ETQVLREAEE HQETQCLRVQ RAGEDPHSFY FPGQFAFS
5919
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
RARRES2
Human
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Videos