Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RANGRF Protein
A cDNA sequence encoding the RANGRF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre RANGRF Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15933019
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13263-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15923019
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13263-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15913019
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13263-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
RANGRF Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
RANGRF protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol, 0.15M NaCl and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMEPTRD CPLFGGAFSA ILPMGAIDVS DLRPVPDNQE VFCHPVTDQS LIVELLELQA HVRGEAAARY HFEDVGGVQG ARAVHVESVQ PLSLENLALR GRCQEAWVLS GKQQIAKENQ QVAKDVTLHQ ALLRLPQYQT DLLLTFNQPP PDNRSSLGPE NLSPAPWSLG DFEQLVTSLT LHDPNIFGPQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.