Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RALY Protein
A cDNA sequence encoding the RALY was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre RALY Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15982999
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13258-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15972999
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13258-25UG
25 μg
212.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15962999
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13258-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
RALY Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
RALY protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSLKLQA SNVTNKNDPK SINSRVFIGN LNTALVKKSD VETIFSKYGR VAGCSVHKGY AFVQYSNERH ARAAVLGENG RVLAGQTLDI NMAGEPKPDR PKGLKRAASA IYSGYIFDYD YYRDDFYDRL FDYRGRLSPV PVPRAVPVKR PRVTVPLVRR VKTNVPVKLF ARSTAVTTSS AKIKLKSSEL QAIKTELTQI KSNIDALLSR LEQIAAEQKA NPDGKKKGDG GGAGGGGGGG GSGGGGSGGG GGGGSSRPPA PQENTTSEAG LPQGEARTRD DGDEEGLLTH SEEELEHSQD TDADDGALQ
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.