Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ragulator complex protein LAMTOR1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ragulator complex protein LAMTOR1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7766-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16050671
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_060377.1
Ragulator complex protein LAMTOR1 Protein
Research Use Only
LAMTOR1
Recombinant Protein
E. coli
MGCCYSSENE DSDQDREERK LLLDPSSPPT KALNGAEPNY HSLPSARTDE QALLSSILAK TASNIIDVSA ADSQGMEQHE YMDRARQYST RLAVLSSSLT HWKKLPPLPS LTSQPHQVLA SEPIPFSDLQ QVSRIAAYAY SALSQIRVDA KEELVVQFGI P
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
55004
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol