missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RAET1E Protein
A cDNA sequence encoding the RAET1E was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | RAET1E Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15932989
|
enQuireBio™
QP13254-HIS-1UG |
1 μg |
137.00€
1 microgramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15942989
|
enQuireBio™
QP13254-HIS-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15962989
|
enQuireBio™
QP13254-HIS-5UG |
5 μg |
212.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15912989
|
enQuireBio™
QP13254-HIS-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15952989
|
enQuireBio™
QP13254-HIS-50UG |
50 μg |
1815.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15922989
|
enQuireBio™
QP13254-HIS-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
RAET1E Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
RAET1E protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
ADPHSLCFNF TIKSLSRPGQ PWCEAQVFLN KNLFLQYNSD NNMVKPLGLL GKKVYATSTW GELTQTLGEV GRDLRMLLCD IKPQIKTSDP STLQVEMFCQ REAERCTGAS WQFATNGEKS LLFDAMNMTW TVINHEASKI KETWKKDRGL EKYFRKLSKG DCDHWLREFL GHWEAMPEPT VSPVNASDIH WSSSSLPDVE PKSCDKTHTC PPCPAPELLG GPSVFLFPPK PKDTLMISRT PEVTCVVVDV SHEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQY NSTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYKCKVSNK ALPAPIEKTI SKAKGQPREP QVYTLPPSRD ELTKNQVSLT CLVKGFYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTTPP VLDSDGSFFL YSKLTVDKSR WQQGNVFSCS VMHEALHNHY TQKSLSLSPG KHHHHHH | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |