Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RAD51B Protein
A cDNA sequence encoding the RAD51B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | RAD51B Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15942979
|
enQuireBio™
QP13251-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15932979
|
enQuireBio™
QP13251-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15922979
|
enQuireBio™
QP13251-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
RAD51B Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The RAD51B solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMGSKKLK RVGLSQELCD RLSRHQILTC QDFLCLSPLE LMKVTGLSYR GVHELLCMVS RACAPKMQTA YGIKAQRSAD FSPAFLSTTL SALDEALHGG VACGSLTEIT GPPGCGKTQF CIMMSILATL PTNMGGLEGA VVYIDTESAF SAERLVEIAE SRFPRYFNTE EKLLLTSSKV HLYRELTCDE VLQRIESLEE EIISKGIKLV ILDSVASVVR KEFDAQLQGN LKERNKFLAR EASSLKYLAE EFSIPVILTN QITTHLSGAL ASQADLVSPA DDLSLSEGTS GSSCVIAALG NTWSHSVNTR LILQYLDSER RQILIAKSPL APFTSFVYTI KEEGLVLQAY GNS | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |