Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RAC2 Protein
A cDNA sequence encoding the RAC2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Especificaciones
Nombre | RAC2 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15912979
|
enQuireBio™
QP13250-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15902979
|
enQuireBio™
QP13250-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15992969
|
enQuireBio™
QP13250-1MG |
1 mg |
5450.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
RAC2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
The RAC2 protein solution (1 mg/ml) contains 1x PBS pH 7.4. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSPILGYWKI KGLVQPTRLL LEYLEEKYEE HLYERDEGDK WRNKKFELGL EFPNLPYYID GDVKLTQSMA IIRYIADKHN MLGGCPKERA EISMLEGAVL DIRYGVSRIA YSKDFETLKV DFLSKLPEML KMFEDRLCHK TYLNGDHVTH PDFMLYDALD VVLYMDPMCL DAFPKLVCFK KRIEAIPQID KYLKSSKYIA WPLQGWQATF GGGDHPPKSD LVPRGSHMQA IKCVVVGDGA VGKTCLLISY TTNAFPGEYI PTVFDNYSAN VMVDSKPVNL GLWDTAGQED YDRLRPLSYP QTDVFLICFS LVSPASYENV RAKWFPEVRH HCPSTPIILV GTKLDLRDDK DTIEKLKEKK LAPITYPQGL ALAKEIDSVK YLECSALTQR GLKTVFDEAI RAVLCPQPTR QQKRACSLL | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |