missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human RAC2 Protein

A cDNA sequence encoding the RAC2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP13250-20ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15902979

  • 212.00€ / 20 microgramos
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

RAC2 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MSPILGYWKI KGLVQPTRLL LEYLEEKYEE HLYERDEGDK WRNKKFELGL EFPNLPYYID GDVKLTQSMA IIRYIADKHN MLGGCPKERA EISMLEGAVL DIRYGVSRIA YSKDFETLKV DFLSKLPEML KMFEDRLCHK TYLNGDHVTH PDFMLYDALD VVLYMDPMCL DAFPKLVCFK KRIEAIPQID KYLKSSKYIA WPLQGWQATF GGGDHPPKSD LVPRGSHMQA IKCVVVGDGA VGKTCLLISY TTNAFPGEYI PTVFDNYSAN VMVDSKPVNL GLWDTAGQED YDRLRPLSYP QTDVFLICFS LVSPASYENV RAKWFPEVRH HCPSTPIILV GTKLDLRDDK DTIEKLKEKK LAPITYPQGL ALAKEIDSVK YLECSALTQR GLKTVFDEAI RAVLCPQPTR QQKRACSLL
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
The RAC2 protein solution (1 mg/ml) contains 1x PBS pH 7.4.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales