Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RABIF Protein
A cDNA sequence encoding the RABIF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre RABIF Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15952969
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13248-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15932969
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13248-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15942969
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13248-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
RABIF Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The RABIF protein solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM DTT, 0.1M NaCl and 20% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MEPAEQPSELVSAEGRNRKA VLCQRCGSRV LQPGTALFSR RQLFLPSMRK KPALSDGSNP DGDLLQEHWL VEDMFIFENV GFTKDVGNIK FLVCADCEIG PIGWHCLDDK NSFYVALERV SHE
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.