Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RAB34 Protein
A cDNA sequence encoding the RAB34 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre RAB34 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15952939
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13238-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15932939
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13238-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15942939
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13238-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
RAB34 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The RAB34 solution (0.5 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 0.1M NaCl and 40% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MNILAPVRRD RVLAELPQCL RKEAALHGHK DFHPRVTCAC QEHRTGTVGF KISKVIVVGD LSVGKTCLIN RFCKDTFDKN YKATIGVDFE MERFEVLGIP FSLQLWDTAG QERFKCIAST YYRGAQAIII VFNLNDVASL EHTKQWLADA LKENDPSSVL LFLVGSKKDL STPAQYALME KDALQVAQEM KAEYWAVSSL TGENVREFFF RVAALTFEAN VLAELEKSGA RRIGDVVRIN SDDSNLYLTA SKKKPTCCP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.