missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human RAB32 Protein

A cDNA sequence encoding the RAB32 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP13237-5ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15922939

  • 137.00€ / 5 microgramos
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

RAB32 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMAGGGA GDPGLGAAAA PAPETREHLF KVLVIGELGV GKTSIIKRYV HQLFSQHYRA TIGVDFALKV LNWDSRTLVR LQLWDIAGQE RFGNMTRVYY KEAVGAFVVF DISRSSTFEA VLKWKSDLDS KVHLPNGSPI PAVLLANKCD QNKDSSQSPS QVDQFCKEHG FAGWFETSAK DNINIEEAAR FLVEKILVNH QSFPNEENDV DKIKLDQETL RAENKSQCC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The RAB32 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 5mM DTT, 0.2M NaCl, 0.2M EDTA and 50% glycerol.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales