Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RAB31 / Rab22B Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) RAB31 / Rab22B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7541-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16059270
  • 183.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío
23-09-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_006859.2
RAB31 / Rab22B Protein
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
11031
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
RAB31
Recombinant Protein
E. coli
MAIRELKVCL LGDTGVGKSS IVCRFVQDHF DHNISPTIGA SFMTKTVPCG NELHKFLIWD TAGQERFHSL APMYYRGSAA AVIVYDITKQ DSFYTLKKWV KELKEHGPEN IVMAIAGNKC DLSDIREVPL KDAKEYAESI GAIVVETSAK NAINIEELFQ GISRQIPPLD PHENGNNGTI KVEKPTMQAS RRCC