Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RAB31 / Rab22B Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) RAB31 / Rab22B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7541-ec-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16049270
  • 530.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_006859.2
RAB31 / Rab22B Protein
Research Use Only
RAB31
Recombinant Protein
E. coli
MAIRELKVCL LGDTGVGKSS IVCRFVQDHF DHNISPTIGA SFMTKTVPCG NELHKFLIWD TAGQERFHSL APMYYRGSAA AVIVYDITKQ DSFYTLKKWV KELKEHGPEN IVMAIAGNKC DLSDIREVPL KDAKEYAESI GAIVVETSAK NAINIEELFQ GISRQIPPLD PHENGNNGTI KVEKPTMQAS RRCC
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
11031
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol