missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human RAB14 Protein

A cDNA sequence encoding the RAB14 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP13230-1mg

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15902919

  • 7875.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

RAB14 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMATAPYN YSYIFKYIII GDMGVGKSCL LHQFTEKKFM ADCPHTIGVE FGTRIIEVSG QKIKLQIWDT AGQERFRAVT RSYYRGAAGA LMVYDITRRS TYNHLSSWLT DARNLTNPNT VIILIGNKAD LEAQRDVTYE EAKQFAEENG LLFLEASAKT GENVEDAFLE AAKKIYQNIQ DGSLDLNAAE SGVQHKPSAP QGGRLTSEPQ PQREGCGC
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
RAB14 protein 0.5 mg/ml is supplied in 20mM Tris-HCL, pH 8.0, 0.1M NaCl, 1mM DTT and 20% Glycerol.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales