Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Rab GDP dissociation inhibitor beta Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Rab GDP dissociation inhibitor beta, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001108628.1
ID de gen (Entrez) 2665
Nombre Rab GDP dissociation inhibitor beta Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16034101
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8339-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
para ver el stock
16054101
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8339-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
para ver el stock
16044101
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8339-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16064101
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8339-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16074101
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8339-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16084101
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8339-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001108628.1
Rab GDP dissociation inhibitor beta Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
2665
Research Use Only
GDI2
Recombinant Protein
E. coli
MNEEYDVIVL GTGLTECILS GIMSVNGKKV LHMDRNPYYG GESASITPLE DLYKRFKIPG SPPESMGRGR DWNVDLIPKF LMANGQLVKM LLYTEVTRYL DFKVTEGSFV YKGGKIYKVP STEAEALASS LMGLFEKRRF RKFLVYVANF DEKDPRTFEG IDPKKTTMRD VYKKFDLGQD VIDFTGHALA LYRTDDYLDQ PCYETINRIK LYSESLARYG KSPYLYPLYG LGELPQGFAR LSAIYGGTYM LNKPIEEIIV QNGKVIGVKS EGEIARCKQL ICDPSYVKDR VEKVGQVIRV ICILSHPIKN TNDANSCQII IPQNQVNRKS DIYVCMISFA HNVAAQGKYI AIVSTTVETK EPEKEIRPAL ELLEPIEQKF VSISDLLVPK DLGTESQIFI SRTYDATTHF ETTCDDIKNI YKRMTGSEFD FEEMKRKKND I
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.