Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Rab GDP dissociation inhibitor beta Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Rab GDP dissociation inhibitor beta, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8339-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16084101
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001108628.1
Rab GDP dissociation inhibitor beta Protein
Research Use Only
GDI2
Recombinant Protein
E. coli
MNEEYDVIVL GTGLTECILS GIMSVNGKKV LHMDRNPYYG GESASITPLE DLYKRFKIPG SPPESMGRGR DWNVDLIPKF LMANGQLVKM LLYTEVTRYL DFKVTEGSFV YKGGKIYKVP STEAEALASS LMGLFEKRRF RKFLVYVANF DEKDPRTFEG IDPKKTTMRD VYKKFDLGQD VIDFTGHALA LYRTDDYLDQ PCYETINRIK LYSESLARYG KSPYLYPLYG LGELPQGFAR LSAIYGGTYM LNKPIEEIIV QNGKVIGVKS EGEIARCKQL ICDPSYVKDR VEKVGQVIRV ICILSHPIKN TNDANSCQII IPQNQVNRKS DIYVCMISFA HNVAAQGKYI AIVSTTVETK EPEKEIRPAL ELLEPIEQKF VSISDLLVPK DLGTESQIFI SRTYDATTHF ETTCDDIKNI YKRMTGSEFD FEEMKRKKND I
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2665
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol