Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human QDPR Protein
A cDNA sequence encoding the QDPR was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Especificaciones
Nombre | QDPR Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15932899
|
enQuireBio™
QP13224-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15922899
|
enQuireBio™
QP13224-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15912899
|
enQuireBio™
QP13224-1MG |
1 mg |
5450.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
QDPR Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
QDPR protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 2mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAAAAAA GEARRVLVYG GRGALGSRCV QAFRARNWWV ASVDVVENEE ASASIIVKMT DSFTEQADQV TAEVGKLLGE EKVDAILCVA GGWAGGNAKS KSLFKNCDLM WKQSIWTSTI SSHLATKHLK EGGLLTLAGA KAALDGTPGM IGYGMAKGAV HQLCQSLAGK NSGMPPGAAA IAVLPVTLDT PMNRKSMPEA DFSSWTPLEF LVETFHDWIT GKNRPSSGSL IQVVTTEGRT ELTPAYF | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |