Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PYCR1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PYCR1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6560-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16054160
  • 1855.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío
20-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_008838.2
PYCR1 Protein
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
5831
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
PYCR1
Recombinant Protein
E. coli
MEQLLSSVGF CTEVEEDLID AVTGLSGSGP AYAFTALDAL ADGGVKMGLP RRLAVRLGAQ ALLGAAKMLL HSEQHPGQLK DNVSSPGGAT IHALHVLESG GFRSLLINAV EASCIRTREL QSMADQEQVS PAAIKKTILD KVKLDSPAGT ALSPSGHTKL LPRSLAPAGK D