Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PURB Protein
A cDNA sequence encoding the PURB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | PURB Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15952879
|
enQuireBio™
QP13218-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15942879
|
enQuireBio™
QP13218-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15932879
|
enQuireBio™
QP13218-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
PURB Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The PURB solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMADGDSG SERGGGGGPC GFQPASRGGG EQETQELASK RLDIQNKRFY LDVKQNAKGR FLKIAEVGAG GSKSRLTLSM AVAAEFRDSL GDFIEHYAQL GPSSPEQLAA GAEEGGGPRR ALKSEFLVRE NRKYYLDLKE NQRGRFLRIR QTVNRGGGGF GAGPGPGGLQ SGQTIALPAQ GLIEFRDALA KLIDDYGGED DELAGGPGGG AGGPGGGLYG ELPEGTSITV DSKRFFFDVG CNKYGVFLRV SEVKPSYRNA ITVPFKAWGK FGGAFCRYAD EMKEIQERQR DKLYERRGGG SGGGEESEGE EVDED | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |