Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Pulmonary surfactant-associated protein A2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens(Human) Pulmonary surfactant-associated protein A2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP10008-iv-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15912748
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001092138.1
Pulmonary surfactant-associated protein A2 Protein
Research Use Only
SFTPA2
Recombinant Protein
E. coli
EVKDVCVGSP GIPGTPGSHG LPGRDGRDGV KGDPGPPGPM GPPGETPCPP GNNGLPGAPG VPGERGEKGE AGERGPPGLP AHLDEELQAT LHDFRHQILQ TRGALSLQGS IMTVGEKVFS SNGQSITFDA IQEACARAGG RIAVPRNPEE NEAIASFVKK YNTYAYVGLT EGPSPGDFRY SDGTPVNYTN WYRGEPAGRG KEQCVEMYTD GQWNDRNCLY SRLTICEF
Greater than 89.6% as determined by SDS-PAGE.
729238
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-B2M
Tris-based buffer, 50% glycerol