Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Pulmonary surfactant-associated protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Pulmonary surfactant-associated protein C, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6682-ma-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16055060
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001165828.1
Pulmonary surfactant-associated protein 1
Research Use Only
SFTPC
Recombinant Protein
Mammal
FGIPCCPVHL KRLLIVVVVV VLIVVVIVGA LLMGL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6440
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol