Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PTRH2 Protein
A cDNA sequence encoding the PTRH2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 51651
Nombre PTRH2 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen PTRH2
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15902869
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13214-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
15992859
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13214-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
15982859
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13214-1MG
1 mg
5450.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
51651
Research Use Only
PTRH2
Human
His
The PTRH2 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 1mM DTT.
PTRH2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MEYKMILVVR NDLKMGKGKV AAQCSHAAVS AYKQIQRRNP EMLKQWEYCG QPKVVVKAPD EETLIALLAH AKMLGLTVSL IQDAGRTQIA PGSQTVLGIG PGPADLIDKV TGHLKLY
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.