Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PTPS Protein
A cDNA sequence encoding the PTPS was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 3420.00€
Especificaciones
Nombre PTPS Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15972859
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13213-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15962859
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13213-25UG
25 μg
212.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15952859
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13213-1MG
1 mg
3420.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
PTPS Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
6-PyruvoylTetrahydropterin Synthase is formulated in 20mM Tris-HCl buffer pH 8.0, 1mM DTT and 20% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSTEGGGRRC QAQVSRRISF SASHRLYSKF LSDEENLKLF GKCNNPNGHG HNYKVVVTVH GEIDPATGMV MNLADLKKYM EEAIMQPLDH KNLDMDVPYF ADVVSTTENV AVYIWDNLQK VLPVGVLYKV KVYETDNNIV VYKGE
Greater than 95.0% as determined by Analysis by SDS-PAGE.