Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PTPN6 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PTPN6, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6555-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16054120
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_002822.2
PTPN6 Protein
Research Use Only
PTPN6
Recombinant Protein
E. coli
MLSRGVGDQV THIRIQNSGD FYDLYGGEKF ATLTELVEYY TQQQGVLQDR DGTIIHLKYP LNCSDPTSER WYHGHMSGGQ AETLLQAKGE PWTFLVRESL SQPGDFVLSV LSDQPKAGPG SPLRVTHIKV MCEGGRYTVG GLETFDSLTD LVEHFKKTGI EEASGAFVYL RQPYYATRVN AADIENRVLE LNKKQESEDT AKAGFWEEFE SLQKQEVKNL HQRLEGQRPE NKGKNRYKNI LPFDHSRVIL QGRDSNIPGS DYINANYIKN QLLGPDENAK TYIASQGCLE ATVNDFWQMA WQENSRVIVM TTREVEKGRN KCVPYWPEVG MQRAYGPYSV TNCGEHDTTE YKLRTLQVSP LDNGDLIREI WHYQYLSWPD HGVPSEPGGV LSFLDQINQR QESLPHAGPI IVHCSAGIGR TGTIIVIDML MENISTKGLD CDIDIQKTIQ MVRAQRSGMV QTEAQYKFIY VAIAQFIETT KKKLEVLQSQ KGQESEYGNI TYPPAMKNAH AKASRTSSKH KEDVYENLHT KNKREEKVKK QRSADKEKSK GSLKRK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5777
500 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol