Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PTPN1 Protein
A cDNA sequence encoding the PTPN1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2725.00€
Especificaciones
Nombre | PTPN1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Actividad biológica | Specific activity is > 10,000 units/mg, and is defined as the amount of enzyme that hydrolyze 1.0 nmole of p-nitrophenyl phosphate (pNPP) per minute at pH 7.5 at 37C. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15925378
|
enQuireBio™
QP10856-10UG |
10 μg |
137.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15945378
|
enQuireBio™
QP10856-50UG |
50 μg |
212.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15935378
|
enQuireBio™
QP10856-1MG |
1 mg |
2725.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
PTPN1 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MEMEKEFEQI DKSGSWAAIY QDIRHEASDF PCRVAKLPKN KNRNRYRDVS PFDHSRIKLHQEDNDYINAS LIKMEEAQRS YILTQGPLPN TCGHFWEMVW EQKSRGVVML NRVMEKGSLKCAQYWPQKEE KEMIFEDTNL KLTLISEDIK SYYTVRQLEL ENLTTQETRE ILHFHYTTWPDFGVPESPAS FLNFLFKVRE SGSLSPEHGP VVVHCSAGIG RSGTFCLADT CLLLMDKRKDPSSVDIKKVL LEMRKFRMGL IQTADQLRFS YLAVIEGAKF IMGDSSVQDQ WKELSHEDLE PPPEHIPPPPRPPKRILEPHN | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Specific activity is > 10,000 units/mg, and is defined as the amount of enzyme that hydrolyze 1.0 nmole of p-nitrophenyl phosphate (pNPP) per minute at pH 7.5 at 37C. | |
Human | |
Untagged | |
The protein (1 mg/ml) contains 25mM Tris-HCl, pH 7.5, 2mM beta-mercaptoethanol, 1mM EDTA, 1mM DTT and 20% Glycerol. |