Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PTHrP Protein
A cDNA sequence encoding the PTHrP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2055.00€
Especificaciones
Nombre PTHrP Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15922829
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13204-10UG
10 μg
137.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15942829
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13204-50UG
50 μg
212.00€
50 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15932829
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13204-1MG
1 mg
2055.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
PTHrP Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
PthRp protein was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in 1xPBS, pH 7.4.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
AVSEHQLLHD KGKSIQDLRR RFFLHHLIAE IHTAEIRATS EVSPNSKPSP NTKNHPVRFG SDDEGRYLTQ ETNKVETYKE QPLKTP
Greater than 97.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.