missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PTGR2 Protein
A cDNA sequence encoding the PTGR2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | PTGR2 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15912829
|
enQuireBio™
QP13203-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15992819
|
enQuireBio™
QP13203-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15902829
|
enQuireBio™
QP13203-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
PTGR2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The PTGR2 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer, pH 8.0, 10% glycerol, 1mM DTT and 50mM NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMIVQRV VLNSRPGKNG NPVAENFRME EVYLPDNINE GQVQVRTLYL SVDPYMRCRM NEDTGTDYIT PWQLSQVVDG GGIGIIEESK HTNLTKGDFV TSFYWPWQTK VILDGNSLEK VDPQLVDGHL SYFLGAIGMP GLTSLIGIQE KGHITAGSNK TMVVSGAAGA CGSVAGQIGH FLGCSRVVGI CGTHEKCILL TSELGFDAAI NYKKDNVAEQ LRESCPAGVD VYFDNVGGNI SDTVISQMNE NSHIILCGQI SQYNKDVPYP PPLSPAIEAI QKERNITRER FLVLNYKDKF EPGILQLSQW FKEGKLKIKE TVINGLENMG AAFQSMMTGG NIGKQIVCIS EEISL | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |