Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PTGR1 Protein
A cDNA sequence encoding the PTGR1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | PTGR1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15982819
|
enQuireBio™
QP13202-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15972819
|
enQuireBio™
QP13202-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15962819
|
enQuireBio™
QP13202-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
PTGR1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The PTGR1 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer, pH 7.5, 10% glycerol, 1mM DTT and 200mM NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSEFMVRTK TWTLKKHFVG YPTNSDFELK TAELPPLKNG EVLLEALFLT VDPYMRVAAK RLKEGDTMMG QQVAKVVESK NVALPKGTIV LASPGWTTHS ISDGKDLEKL LTEWPDTIPL SLALGTVGMP GLTAYFGLLE ICGVKGGETV MVNAAAGAVG SVVGQIAKLK GCKVVGAVGS DEKVAYLQKL GFDVVFNYKT VESLEETLKK ASPDGYDCYF DNVGGEFSNT VIGQMKKFGR IAICGAISTY NRTGPLPPGP PPEIVIYQEL RMEAFVVYRW QGDARQKALK DLLKWVLEGK IQYKEYIIEG FENMPAAFMG MLKGDNLGKT IVKA | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |