Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PTGES3 Protein
A cDNA sequence encoding the PTGES3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Especificaciones
Nombre PTGES3 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15952819
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13201-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15942819
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13201-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15932819
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13201-1MG
1 mg
5450.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
PTGES3 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
The PTGES3 protein solution contains 20mM Tris-HCl, pH 8.0, 1mM DTT and 10% Glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MQPASAKWYD RRDYVFIEFC VEDSKDVNVN FEKSKLTFSC LGGSDNFKHL NEIDLFHCID PNDSKHKRTD RSILCCLRKG ESGQSWPRLT KERAKLNWLS VDFNNWKDWE DDSDEDMSNF DRFSEMMNNM GGDEDVDLPE VDGADDDSQD SDDEKMPDLE
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.